4-Isopropylpiperidine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR937445-1G OR937445-250MG
APOSOR937445-1GEA 2950 DKK
APOSOR937445-1G APOSOR937445-250MG
4-Isopropylpiperidine 95%
4-Isopropylpiperidine
Formel: C₈H₁₇N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09055342
CAS-nummer: 19678-58-1