Tris(2-phenylpyridinato)iridium(III) 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR937441-1G OR937441-250MG
APOSOR937441-1GEA 4360 DKK
APOSOR937441-1G APOSOR937441-250MG
Tris(2-phenylpyridinato)iridium(III) 95%
Tris(2-phenylpyridinato)iridium(III)
Formel: C₃₃H₂₄IrN₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04039766
CAS-nummer: 94928-86-6