2-Methoxyethyl chloroacetate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR937425-10G
OR937425-1G
OR937425-5G
APOSOR937425-10GEA
3870
DKK
APOSOR937425-10G
APOSOR937425-1G
APOSOR937425-5G
2-Methoxyethyl chloroacetate 95%
2-Methoxyethyl chloroacetate
Formel:
C₅H₉ClO₃ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00191626 CAS-nummer: 13361-36-9 |