N-Methyl-4-nitro-o-toluidine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: N,2-Dimethyl-4-nitroaniline, 2-(Methylamino)-5-nitrotoluene
OR937419-1G OR937419-5G
APOSOR937419-1GEA 2030 DKK
APOSOR937419-1G APOSOR937419-5G
N-Methyl-4-nitro-o-toluidine 95%
N-Methyl-4-nitro-o-toluidine
Formel: C₈H₁₀N₂O₂
Molekylvægt: 166.18 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00059083
CAS-nummer: 10439-77-7