N-Methyl-3-nitroaniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR937404-1G OR937404-5G
APOSOR937404-1GEA 872 DKK
APOSOR937404-1G APOSOR937404-5G
N-Methyl-3-nitroaniline 98%
N-Methyl-3-nitroaniline
Formel: C₇H₈N₂O₂
Molekylvægt: 152.153 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00963641
CAS-nummer: 619-26-1