4-Nitrobenzylamine hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (4-Nitrophenyl)methanamine hydrochloride
OR937388-1G OR937388-5G
APOSOR937388-1GEA 164 DKK
APOSOR937388-1G APOSOR937388-5G
4-Nitrobenzylamine hydrochloride 97%
4-Nitrobenzylamine hydrochloride
Formel: C₇H₉ClN₂O₂
Molekylvægt: 188.62 g/mol
Smeltepunkt: 265 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012863
CAS-nummer: 18600-42-5