N-Chloroacetanilide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
N-Chloroacetanilide
OR937346-1G
OR937346-250MG
APOSOR937346-1GEA
2130
DKK
APOSOR937346-1G
APOSOR937346-250MG
N-Chloroacetanilide 95%
N-Chloroacetanilide
Formel:
C₈H₈ClNO Molekylvægt: 169.608 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01671408 CAS-nummer: 579-11-3 |