2-Boc-2-azabicyclo[2.2.1]hept-5-ene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR937331-1G OR937331-250MG
APOSOR937331-1GEA 0 DKK
APOSOR937331-1G APOSOR937331-250MG
2-Boc-2-azabicyclo[2.2.1]hept-5-ene 95%
2-Boc-2-azabicyclo[2.2.1]hept-5-ene
Formel: C₁₁H₁₇NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22416354
CAS-nummer: 188345-71-3