4-(3-Butenyloxy)benzoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR937299-1G OR937299-5G
APOSOR937299-1GEA 183 DKK
APOSOR937299-1G APOSOR937299-5G
4-(3-Butenyloxy)benzoic acid 95%
4-(3-Butenyloxy)benzoic acid
Formel: C₁₁H₁₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00191325
CAS-nummer: 115595-27-2