2,4-Diisopropylphenol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1,3-Di(methylethyl)-4-hydroxybenzene, 2,4-Bisisopropylphenol
OR937260-1G OR937260-5G
APOSOR937260-1GEA 1090 DKK
APOSOR937260-1G APOSOR937260-5G
2,4-Diisopropylphenol 95%
2,4-Diisopropylphenol
Formel: C₁₂H₁₈O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01707536
CAS-nummer: 2934-05-6