6-tert-Butyl-1-indanone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 6-(tert-Butyl)-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
OR937241-1G OR937241-5G
APOSOR937241-1GEA 556 DKK
APOSOR937241-1G APOSOR937241-5G
6-tert-Butyl-1-indanone 95%
6-tert-Butyl-1-indanone
Formel: C₁₃H₁₆O
Molekylvægt: 188.2655 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11590864
CAS-nummer: 162752-17-2