(±)-1-Octen-3-ol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR937218-25G OR937218-100G OR937218-500G
APOSOR937218-25GEA 183 DKK
APOSOR937218-25G APOSOR937218-100G APOSOR937218-500G
(±)-1-Octen-3-ol 95%
(±)-1-Octen-3-ol
Formel: C₈H₁₆O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004589
CAS-nummer: 3391-86-4