1,2-Heptanediol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1,2-Dihydroxyheptane
OR937209-10G OR937209-1G OR937209-5G
APOSOR937209-10GEA 5130 DKK
APOSOR937209-10G APOSOR937209-1G APOSOR937209-5G
1,2-Heptanediol 95%
1,2-Heptanediol
Formel: C₇H₁₆O₂
Molekylvægt: 132.20 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01861287
CAS-nummer: 3710-31-4