1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)benzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR937183-1G OR937183-25G OR937183-5G
APOSOR937183-1GEA 0 DKK
APOSOR937183-1G APOSOR937183-25G APOSOR937183-5G
1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)benzene 95%
1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)benzene
Formel: C₁₂H₁₈O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009827
CAS-nummer: 2948-46-1