Methyl4-ethoxybenzoat 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Ethoxybenzoic acid methyl ester, Methyl 4-ethoxybenzoate
OR937109-100G OR937109-25G
APOSOR937109-100GEA 2560 DKK
APOSOR937109-100G APOSOR937109-25G
Methyl4-ethoxybenzoat 95%
Methyl4-ethoxybenzoat
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Molekylvægt: 180.2 g/mol
Kogepunkt: 75
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00017264
CAS-nummer: 23676-08-6