4-Iodobenzylamine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (4-Iodophenyl)methanamine hydrochloride
OR9371-1G OR9371-5G
APOSOR9371-1GEA 164 DKK
APOSOR9371-1G APOSOR9371-5G
4-Iodobenzylamine hydrochloride
4-Iodobenzylamine hydrochloride
Formel: C₇H₉ClIN
Smeltepunkt: 275…280 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04039324
CAS-nummer: 59528-27-7