3-Methylthiophene-2-carboxamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR937055-1G OR937055-5G
APOSOR937055-1GEA 933 DKK
APOSOR937055-1G APOSOR937055-5G
3-Methylthiophene-2-carboxamide 98%
3-Methylthiophene-2-carboxamide
Formel: C₆H₇NOS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01208055
CAS-nummer: 76655-99-7