(S)-(+)-3-Methyl-1-pentanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR937032-1G OR937032-250MG
APOSOR937032-1GEA 3000 DKK
APOSOR937032-1G APOSOR937032-250MG
(S)-(+)-3-Methyl-1-pentanol 95%
(S)-(+)-3-Methyl-1-pentanol
Formel: C₆H₁₄O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00135167
CAS-nummer: 42072-39-9