3,6-Bis(hydroxymethyl)durene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR936985-1G OR936985-5G
APOSOR936985-1GEA 2130 DKK
APOSOR936985-1G APOSOR936985-5G
3,6-Bis(hydroxymethyl)durene 95%
3,6-Bis(hydroxymethyl)durene
Formel: C₁₂H₁₈O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004623
CAS-nummer: 7522-62-5