Ethyl-2-(chloromethyl)acrylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-(Chloromethyl)acrylic Acid Ethyl Ester
OR936949-1G OR936949-250MG
APOSOR936949-1GEA 4260 DKK
APOSOR936949-1G APOSOR936949-250MG
Ethyl-2-(chloromethyl)acrylate 95%
Ethyl-2-(chloromethyl)acrylate
Formel: C₆H₉ClO₂
Molekylvægt: 148.59 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01321155
CAS-nummer: 17435-77-7