5,5-Dimethylacetylacetone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 5,5-Dimethylhexane-2,4-dione, 2,2-Dimethyl-3,5-hexanedione, 5,5-Diméthylhexanedione-2,4
OR936943-1G OR936943-5G
APOSOR936943-1GEA 1210 DKK
APOSOR936943-1G APOSOR936943-5G
5,5-Dimethylacetylacetone 95%
5,5-Dimethylacetylacetone
Formel: C₈H₁₄O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00142767
CAS-nummer: 7307-04-2