4-Aminoquinaldin 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR936906-25G OR936906-5G
APOSOR936906-25GEA 1530 DKK
APOSOR936906-25G APOSOR936906-5G
4-Aminoquinaldin 95%
4-Aminoquinaldin
Formel: C₁₀H₁₀N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006759
CAS-nummer: 6628-04-2