N-Cyanomethyl-N-methyl-4-nitroaniline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR936889-1G OR936889-5G
APOSOR936889-1GEA 1480 DKK
APOSOR936889-1G APOSOR936889-5G
N-Cyanomethyl-N-methyl-4-nitroaniline 95%
N-Cyanomethyl-N-methyl-4-nitroaniline
Formel: C₉H₉N₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00191337
CAS-nummer: 107023-66-5