2-Hydroxyethyl-4-hydroxybenzoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Hydroxybenzoic Acid 2-Hydroxyethyl Ester, 2-Hydroxyethylparaben
OR936885-100G OR936885-10G OR936885-25G
APOSOR936885-100GEA 5510 DKK
APOSOR936885-100G APOSOR936885-10G APOSOR936885-25G
2-Hydroxyethyl-4-hydroxybenzoate 95%
2-Hydroxyethyl-4-hydroxybenzoate
Formel: C₉H₁₀O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00059079
CAS-nummer: 2496-90-4