3-Methylhippuric acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR936872-25G OR936872-5G
APOSOR936872-25GEA 872 DKK
APOSOR936872-25G APOSOR936872-5G
3-Methylhippuric acid 95%
3-Methylhippuric acid
Formel: C₁₀H₁₁NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00044399
CAS-nummer: 27115-49-7