2,2,4-Trimethyl-2-pentanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR936859-1G OR936859-5G
APOSOR936859-1GEA 1700 DKK
APOSOR936859-1G APOSOR936859-5G
2,2,4-Trimethyl-2-pentanol 95%
2,2,4-Trimethyl-2-pentanol
Formel: C₈H₁₈O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00101611
CAS-nummer: 690-37-9