1-Boc-pyrrole-2-carboxaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR936830-1G OR936830-25G OR936830-5G
APOSOR936830-1GEA 0 DKK
APOSOR936830-1G APOSOR936830-25G APOSOR936830-5G
1-Boc-pyrrole-2-carboxaldehyde 95%
1-Boc-pyrrole-2-carboxaldehyde
Formel: C₁₀H₁₃NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03086220
CAS-nummer: 161282-57-1