Benzensulfonamid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR936811-100G OR936811-250G
APOSOR936811-100GEA 164 DKK
APOSOR936811-100G APOSOR936811-250G
Benzensulfonamid 98%
Benzensulfonamid
Formel: C₆H₇NO₂S
Molekylvægt: 157.19 g/mol
Smeltepunkt: 149…152 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007930
CAS-nummer: 98-10-2