Dimethyl-cis-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR936808-1G OR936808-5G
APOSOR936808-1GEA 0 DKK
APOSOR936808-1G APOSOR936808-5G
Dimethyl-cis-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate 96%
Dimethyl-cis-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate
Formel: C₁₀H₁₄O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00209581
CAS-nummer: 4841-84-3