4-Butylresorcinol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR936805-1G OR936805-250MG
APOSOR936805-1GEA 719 DKK
APOSOR936805-1G APOSOR936805-250MG
4-Butylresorcinol 98%
4-Butylresorcinol
Formel: C₁₀H₁₄O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01684800
CAS-nummer: 18979-61-8
UN nummer: 3077
ADR: 9+EHS,III