2-Propionylpyrrole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR936803-1G OR936803-25G OR936803-5G
APOSOR936803-1GEA 327 DKK
APOSOR936803-1G APOSOR936803-25G APOSOR936803-5G
2-Propionylpyrrole 95%
2-Propionylpyrrole
Formel: C₇H₉NO
Molekylvægt: 123.15 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01696449
CAS-nummer: 1073-26-3