4-Chloro-(3-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Chloro-3-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid, 4-Chloro-3-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid
OR9368-1G OR9368-5G OR9368-10G
APOSOR9368-1GEA 164 DKK
APOSOR9368-1G APOSOR9368-5G APOSOR9368-10G
4-Chloro-(3-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
4-Chloro-(3-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formel: C₈H₈BClO₄
Smeltepunkt: 136…138 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06801690
CAS-nummer: 874219-45-1