Benzyl isopropenyl ether 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR936797-1G
OR936797-250MG
APOSOR936797-1GEA
3120
DKK
APOSOR936797-1G
APOSOR936797-250MG
Benzyl isopropenyl ether 95%
Benzyl isopropenyl ether
Formel:
C₁₀H₁₂O Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00059913 CAS-nummer: 32783-20-3 |