trans-2-Methyl-2-pentensyre 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (E)-2-Methylpent-2-enoic acid
OR936754-100G OR936754-25G
APOSOR936754-100GEA 2180 DKK
APOSOR936754-100G APOSOR936754-25G
trans-2-Methyl-2-pentensyre 95%
trans-2-Methyl-2-pentensyre
Formel: C₆H₁₀O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002655
CAS-nummer: 16957-70-3