1-Cyclohexylethanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR936737-25G OR936737-5G
APOSOR936737-25GEA 1870 DKK
APOSOR936737-25G APOSOR936737-5G
1-Cyclohexylethanol 95%
1-Cyclohexylethanol
Formel: C₈H₁₆O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001475
CAS-nummer: 1193-81-3