(S)-(-)-2,6-Dimethyl-8-hydroxy-2-octen 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR936732-25G OR936732-5G OR936732-100G
APOSOR936732-25GEA 589 DKK
APOSOR936732-25G APOSOR936732-5G APOSOR936732-100G
(S)-(-)-2,6-Dimethyl-8-hydroxy-2-octen 95%
(S)-(-)-2,6-Dimethyl-8-hydroxy-2-octen
Formel: C₁₀H₂₀O
Kogepunkt: 225…226 °C
Massefylde: 0,856 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00063214
CAS-nummer: 7540-51-4