3,4-Dimethylphenylisocyanat 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR936712-1G OR936712-25G OR936712-5G
APOSOR936712-1GEA 0 DKK
APOSOR936712-1G APOSOR936712-25G APOSOR936712-5G
3,4-Dimethylphenylisocyanat 95%
3,4-Dimethylphenylisocyanat
  • May form small amount of sediment.
Formel: C₉H₉NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013867
CAS-nummer: 51163-27-0