2,2,8,8-Tetramethyl-3,6-nonadiyn-5-ol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR936687-1G OR936687-5G
APOSOR936687-1GEA 2030 DKK
APOSOR936687-1G APOSOR936687-5G
2,2,8,8-Tetramethyl-3,6-nonadiyn-5-ol 95%
2,2,8,8-Tetramethyl-3,6-nonadiyn-5-ol
Formel: C₁₃H₂₀O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06797185
CAS-nummer: 50428-39-2