N-Acetyl-ε-caprolactam 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR936673-25G OR936673-500G
APOSOR936673-25GEA 0 DKK
APOSOR936673-25G APOSOR936673-500G
N-Acetyl-ε-caprolactam 95%
N-Acetyl-epsilon-caprolactam
Formel: C₈H₁₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003262
CAS-nummer: 1888-91-1