(S)-(+)-2-Methylglutaric acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR936647-1G OR936647-5G
APOSOR936647-1GEA 2300 DKK
APOSOR936647-1G APOSOR936647-5G
(S)-(+)-2-Methylglutaric acid 98%
(S)-(+)-2-Methylglutaric acid
Formel: C₆H₁₀O₄
Molekylvægt: 146.14 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 1115-82-8