3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-1-propanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Dihydroconiferyl Alcohol, 4-(3-Hydroxypropyl)-2-methoxyphenol
OR936589-1G OR936589-250MG
APOSOR936589-1GEA 1460 DKK
APOSOR936589-1G APOSOR936589-250MG
3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-1-propanol 97%
3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-1-propanol
Formel: C₁₀H₁₄O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016571
CAS-nummer: 2305-13-7