4-Butylbenzaldehyd 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR936585-25G OR936585-5G
APOSOR936585-25GEA 6330 DKK
APOSOR936585-25G APOSOR936585-5G
4-Butylbenzaldehyd 95%
4-Butylbenzaldehyde
Formel: C₁₁H₁₄O
Molekylvægt: 162.23 g/mol
Kogepunkt: 258
Smeltepunkt: 43
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040751
CAS-nummer: 1200-14-2