p-Tolyl isovalerate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR936570-25G OR936570-5G OR936570-100G
APOSOR936570-25GEA 556 DKK
APOSOR936570-25G APOSOR936570-5G APOSOR936570-100G
p-Tolyl isovalerate 95%
p-Tolyl isovalerate
Formel: C₁₂H₁₆O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00036648
CAS-nummer: 55066-56-3