trans-4-tert-Butylcyclohexanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: trans-4-(tert-Butyl)cyclohexanol
OR936549-1G OR936549-250MG OR936549-5G
APOSOR936549-1GEA 950 DKK
APOSOR936549-1G APOSOR936549-250MG APOSOR936549-5G
trans-4-tert-Butylcyclohexanol 95%
trans-4-tert-Butylcyclohexanol
Formel: C₁₀H₂₀O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064952
CAS-nummer: 21862-63-5