1,1-Diphenylhydrazine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR936542-10G OR936542-1G OR936542-5G
APOSOR936542-10GEA 6000 DKK
APOSOR936542-10G APOSOR936542-1G APOSOR936542-5G
1,1-Diphenylhydrazine 95%
1,1-Diphenylhydrazine
Formel: C₁₂H₁₂N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00044505
CAS-nummer: 530-50-7