1-(3-Hydroxypropyl)piperazin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR936540-10G OR936540-2G OR936540-50G OR936540-1G OR936540-5G
APOSOR936540-10GEA 0 DKK
APOSOR936540-10G APOSOR936540-2G APOSOR936540-50G APOSOR936540-1G APOSOR936540-5G
1-(3-Hydroxypropyl)piperazin 98%
1-(3-Hydroxypropyl)piperazin
Formel: C₇H₁₆N₂O
Kogepunkt: 128…132 °C/5,25mmHg
Smeltepunkt: 49…53 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00023132
CAS-nummer: 5317-32-8