1-Isopropyl-3-pyrrolidinol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-Isopropyl-3-hydroxypyrrolidine
OR936536-10G OR936536-1G OR936536-5G
APOSOR936536-10GEA 6760 DKK
APOSOR936536-10G APOSOR936536-1G APOSOR936536-5G
1-Isopropyl-3-pyrrolidinol 95%
1-Isopropyl-3-pyrrolidinol
Formel: C₇H₁₅NO
Molekylvægt: 129.20 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00191525
CAS-nummer: 42729-56-6