Methyl DL-2-hydroxy-3-butenoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: DL-2-Hydroxy-3-butenoic Acid Methyl Ester
OR936535-5G OR936535-1G OR936535-250MG
APOSOR936535-5GEA 9330 DKK
APOSOR936535-5G APOSOR936535-1G APOSOR936535-250MG
Methyl DL-2-hydroxy-3-butenoate
Methyl DL-2-hydroxy-3-butenoate
Formel: C₅H₈O₃
Kogepunkt: 64 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00144164
CAS-nummer: 5837-73-0