3-Phenyl-2,4-pentanedione 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-Phenylacetylacetone, 3-Phenylpentane-2,4-dione
OR936526-1G OR936526-250MG
APOSOR936526-1GEA 719 DKK
APOSOR936526-1G APOSOR936526-250MG
3-Phenyl-2,4-pentanedione 95%
3-Phenyl-2,4-pentanedione
Formel: C₁₁H₁₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00048223
CAS-nummer: 5910-25-8