Ethyl 2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-(hydroxyimino)acetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-(hydroxyimino)acetic Acid Ethyl Ester
OR936499-25G OR936499-5G
APOSOR936499-25GEA 1040 DKK
APOSOR936499-25G APOSOR936499-5G
Ethyl 2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-(hydroxyimino)acetate
Ethyl-2-(2-amino-4-thiazolyl)-2-(hydroxyimino)acetate
Formel: C₇H₉N₃O₃S
Molekylvægt: 215.23 g/mol
Smeltepunkt: 195…197 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010415
CAS-nummer: 60845-81-0